Kluczowe dokumenty
WHA67851302
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
polypropylene membrane, pore size 0.2 μm
Synonim(y):
Z754374
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene housing
polypropylene membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pk of 500
producent / nazwa handlowa
Whatman 6785-1302
Whatman Article No. 28420308 (US reference)
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
1.3 cm2
pojemność
≤10 mL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Niesterylne filtry strzykawkowe Whatman Puradisc z membraną polipropylenową (PP) łączą najwyższą jakość z ekonomiczną wydajnością.
Polipropylenowe (PP) filtry strzykawkowe
Polipropylenowe filtry strzykawkowe Whatman mają wysoką i jednolitą tolerancję na ciepło i naprężenia mechaniczne. Lekko hydrofobowa membrana jest odporna na wiele różnych rozpuszczalników organicznych.
Filtry strzykawkowe Puradiscdo rutynowej filtracji strzykawkowej
Linia Whatman Puradisc firmy Cytiva to kompleksowe portfolio filtrów strzykawkowych stosowanych w różnych zastosowaniach filtracyjnych. Filtry Puradisc są dostępne z szeroką gamą mediów filtracyjnych do filtrowania próbek różnych rozpuszczalników chemicznych, związków i typów próbek. Materiały filtracyjne obejmują: regenerowaną celulozę (RC), azotan celulozy, nylon, politetrafluoroetylen (PTFE), polieterosulfon (PES), polipropylen, polifluorek winylidenu (PVDF) i octan włókna celulozowego.
Filtry strzykawkowe Puradisc doskonale nadają się do szerokiej gamy typów próbek i zastosowań, w tym elektroforezy kapilarnej (CE), przygotowania i analizy próbek biologicznych, filtracji białek, spektroskopii UV i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
Cechy i korzyści
  • Do wyboru niesterylny filtr strzykawkowy o średnicy 13 mm lub 25 mm w zależności od objętości filtrowanej próbki.
  • Rozmiary porów poniżej mikrona, 0,2 μm i 0,45 μm, do zatrzymywania drobnych cząstek w celu ochrony instrumentów i kolumn chromagraficznych.
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie w celu sterylnego przygotowania próbek
  • Dostępne również z medium filtracyjnym z polipropylenu wgłębnego (DpPP)
Przydatność
Suitable for filtration of biological and HPLC samples.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)