Kluczowe dokumenty
WHA67771304
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
with tube tip, 0.45 μm, PVDF, 50/pk
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z672602, disposable syringe filters
Wybierz wielkość
1 PKG
902,00 zł
902,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
902,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
902,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PVDF membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 6777-1304
Whatman Article No. 28420274 (US reference)
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
1.3 cm2
pojemność
≤10 mL
wielkość porów
0.45 μm (with tube tip)
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (with tube tip)
Opis ogólny
Niesterylne membranowe filtry strzykawkowe PVDF Whatman Puradisc łączą najwyższą jakość z ekonomiczną wydajnością.
Filtry strzykawkowe 3845 są przeznaczone do szerokiej gamy typów próbek i zastosowań, w tym do elektroforezy kapilarnej, preparatów biologicznych, filtracji białek i przygotowywania próbek do spektroskopii UV. Różne media membranowe 3845 obsługują różne rozpuszczalniki i związki chemiczne.
Membrany z polifluorku winylidenu (PVDF)
Membrany PVDF zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, wysokiej odporności na rozpuszczalniki i niskim wiązaniu białek, dzięki czemu nadają się do filtracji biomedycznej, filtracji sterylizacyjnej i przygotowywania próbek HPLC.
3845 Filtry są dostępne z następujących materiałów membranowych: regenerowana celuloza (RC), azotan celulozy, nylon, politetrafluoroetylen (PTFE), polieterosulfon (PES), polipropylen, polifluorek winylidenu (PVDF) i octan celulozy.
Cechy i korzyści
  • Osiem różnych opcji materiałowych
  • Wybór filtrów strzykawkowych o średnicy 4 mm, 13 mm i 30 mm w zależności od objętości próbki
  • Zakres rozmiarów porów do zatrzymywania różnych cząstek
  • Opcjonalne sterylne opakowanie typu blister klasy medycznej
  • Opcjonalny format końcówki z rurką do dokładnego dozowania do mikro-fiolek
Przydatność
Suitable for filtration of biological and HPLC samples.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)