WHA67472504
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
0.45 μm, PVDF, 200/pk
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z672726, disposable syringe filters
Wybierz wielkość
3020,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3020,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 200
producent / nazwa handlowa
Whatman 6747-2504
Whatman Article No. 28420244 (US reference)
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4.2 cm2
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Filtry strzykawkowe 3845 są przeznaczone do szerokiej gamy typów próbek i zastosowań, w tym do elektroforezy kapilarnej, preparatów biologicznych, filtracji białek i przygotowywania próbek do spektroskopii UV. Różne media membranowe 3845 obsługują różne rozpuszczalniki i związki chemiczne.
Membrany z polifluorku winylidenu (PVDF)
Membrany PVDF zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, wysokiej odporności na rozpuszczalniki i niskim wiązaniu białek, dzięki czemu nadają się do filtracji biomedycznej, filtracji sterylizacyjnej i przygotowywania próbek HPLC.
3845 Filtry są dostępne z następujących materiałów membranowych: regenerowana celuloza (RC), azotan celulozy, nylon, politetrafluoroetylen (PTFE), polieterosulfon (PES), polipropylen, polifluorek winylidenu (PVDF) i octan celulozy.
Cechy i korzyści
- Osiem różnych opcji materiałowych
- Wybór filtrów strzykawkowych o średnicy 4 mm, 13 mm i 30 mm w zależności od objętości próbki
- Zakres rozmiarów porów do zatrzymywania różnych cząstek
- Opcjonalne sterylne opakowanie typu blister klasy medycznej
- Opcjonalny format końcówki z rurką do dokładnego dozowania do mikro-fiolek
Przydatność
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)