WHA3822-070
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/C RTU
preweighed, diam. (7.0 cm), pack of 100 ea
Wybierz wielkość
656,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
656,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
Binder Free
preweighed
opakowanie
pack of 100 ea
Parametry
<550 °C max. temp.
105 mL/min flow rate
Średnica
(7.0 cm)
grubość
(260 μm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Filtry z mikrofibry szklanej do całkowitej zawiesiny ciał stałych
Niezawierające spoiwa bibuły filtracyjne z mikrofibry szklanej Whatman klasy GF/C firmy Cytiva są szeroko stosowane jako filtry do całkowitej zawiesiny ciał stałych w zastosowaniach badających zarówno wodę pitną, jak i ścieki.
Linia GF/C RTU, będąca częścią rodziny bibuł filtracyjnych Whatman GF/C, jest poddawana wstępnej obróbce obejmującej mycie, suszenie, chłodzenie (w eksykatorze) i ważenie, zgodnie z wymogami normy EN 872 - europejskiej normy dotyczącej badania zawiesin ciał stałych w wodzie. Organizacja jakości Cytiva zaświadcza, że te bibuły filtracyjne mają ubytek masy mniejszy niż 0,017 mg/cm2 po przygotowaniu, zgodnie z wymaganiami normy. Każda gotowa do użycia szklana bibuła filtracyjna jest umieszczana w aluminiowej szalce z indywidualnym kodem kreskowym, który wskazuje wagę bibuły filtracyjnej. Kod kreskowy może być użyty do uzyskania certyfikatu Cytiva wagi filtra z naszej strony internetowej. Każde pudełko zawiera dodatkowy identyfikator pudełka i kod kreskowy, którego można użyć do pobrania wagi wszystkich 100 szalek w tym pudełku.
Cechy i korzyści
- Dostępne w różnych rozmiarach,
- Filtry z mikrofibry klasy GF/C są szeroko stosowane do zbierania komórek, zliczania ciekłych scyntylacji i testów wiązania, gdzie wymagana jest większa pojemność.
- Są one bardzo odpowiednie do stosowania w aplikacjach obejmujących filtrację powietrza i analizę grawimetryczną materiałów lotnych, w których występuje zapłon.
- Filtry z mikrofibry RTU klasy GF/C mogą być stosowane do rozpuszczonych i zawieszonych ciał stałych i są dostępne w opakowaniach po 100 sztuk.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)