WHA3031901
Whatman® cellulose chromatography papers
31ET sheets, W × L 20 mm × 50 mm
Synonim(y):
Z753602
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose membrane
sheets
sterylność
non-sterile
Właściwości
31ET CHR
opakowanie
pk of 1000
producent / nazwa handlowa
Whatman 3031-901
Whatman Article No. 28419333 (US reference)
Parametry
225mm/30min speed
szer. × dł.
20 mm × 50 mm
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków.
- Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne w separacji chemicznej.
- Szeroko stosowane również w blottingu białek i kwasów nukleinowych.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)