WHA3030681
Whatman® cellulose chromatography papers
3MM CHR, W × L 15 cm × 100 m, pkg of 1 roll
Synonim(y):
bibuła, membrany celulozowe
Wybierz wielkość
1450,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1450,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose membrane
roll
klasa czystości
for chromatography
sterylność
non-sterile
Właściwości
3MM CHR
opakowanie
pkg of 1 roll
producent / nazwa handlowa
Whatman 3030-681
Whatman Article No. 28419280 (US reference)
Parametry
1.3 cm/hr speed
130 mm/30 min flow rate
szer. × dł.
15 cm × 100 m
gramatura
185 g/m2
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków. Zapewnia brak zanieczyszczeń podczas etapów transferu.
- Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych i blottingu. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne dla uzyskania czystych i równomiernych transferów podczas blottingu.
- Whatman 3MM Chr jest uważany za standard branżowy w procedurach blottingu.
- Wygodne rozmiary dostępne w arkuszach precyzyjnie przyciętych do najpopularniejszych rozmiarów żeli i membran transferowych. Umożliwia "nieszablonowe" użycie i eliminuje różnice między arkuszami.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)