WHA3017917
Whatman® cellulose chromatography papers
17 CHR, W × L 460 mm × 570 mm, pkg of 100 ea
Synonim(y):
bibuła, membrany celulozowe
Wybierz wielkość
6310,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6310,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose membrane
sheets
sterylność
non-sterile
Właściwości
17-chr
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 3017-917
Whatman Article No. 28419238 (US reference)
Parametry
190 mm/30 min flow rate
szer. × dł.
460 mm × 570 mm
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wyprodukowany i przetestowany specjalnie do przygotowawczej chromatografii papierowej. Papier do chromatografii celulozowej Whatman Grade 17 Chr to czysta celuloza. Nasza celuloza jest produkowana w całości z najwyższej jakości włókien bawełnianych, bez żadnych dodatków. Są one dostępne w szerokiej gamie rozmiarów - zarówno w arkuszach, jak i rolkach.
Cechy i korzyści
- Zdolność do odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego: ważne w separacji chemicznej
- Trwałość: odpowiedni do dużych obciążeń
- Szybkość przepływu: pozwala na bardzo wysokie szybkości przepływu (190 mm/30 min)
- Szerokie zastosowanie: zarówno w blottingu białek, jak i kwasów nukleinowych
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)