WHA3001653
Whatman® cellulose chromatography papers
1 CHR Rol, W × L 50 mm × 100 m, pkg of 1 roll
Synonim(y):
Whatman paper, Z742155, blotting papers, cellulose membranes
Wybierz wielkość
350,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
350,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose membrane
roll
klasa czystości
for chromatography
sterylność
non-sterile
Właściwości
1 CHR
opakowanie
pkg of 1 roll
producent / nazwa handlowa
Whatman 3001-653
Whatman Article No. 28419176 (US reference)
Parametry
130 mm/30 min flow rate
2.6 cm/hr speed
szer. × dł.
50 mm × 100 m
gramatura
87 g/m2
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)