Kluczowe dokumenty
WHA2800185
Whatman® high performance cellulose extraction thimbles
single thickness, I.D. × H 18 mm × 55 mm
Synonim(y):
filtr celulozowy
Wybierz wielkość
1 PKG
513,00 zł
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
513,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 2800-185
Whatman Article No. 28418962 (US reference)
śr. wewn. × wys.
18 mm × 55 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Celulozowe gilzy Whatman firmy Cytiva są produkowane z wysokiej jakości bawełnianej wyściółki alfa-celulozowej do wysokowydajnego stosowania w zautomatyzowanych systemach ekstrakcyjnych Soxhleta. Stosowane w analizie powietrza i gazów odlotowych.
Opcje gilz celulozowych do systemów ekstrakcyjnych Soxhleta
Standardowe gilzy ekstrakcyjne mają grubość ścianki 1-1,5 mm. Gilzy o podwójnej grubości mają ścianki o grubości około 2 mm do zastosowań wymagających większej retencji, zwiększonej wytrzymałości na mokro lub sucho lub zwiększonej sztywności. Pomiary można dopasować do określonych systemów ekstraktorów Soxhleta.
Cechy i korzyści
  • Stosowany w szerokiej gamie badań ekstrakcji ciało stałe-ciecz, w tym w analizach lipidów i pestycydów w próbkach żywności i gleby.
  • Nadaje się do stosowania w temperaturach do 120°C (248°F)
  • Doskonała wytrzymałość mechaniczna i retencja
  • Grubość ścianki standardowych gilz wynosi 1-1,5 mm, aby sprostać wymaganiom aplikacji
  • Opcja podwójnej grubości dla zwiększenia sztywności
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)