WHA230010073
Whatman® Benchkote® surface protector for ÄKTA® Avant
pack of 25 ea
Wybierz wielkość
234,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
234,00 zł
Polecane produkty
Materiały
(Absorbent paper and laminated polyethylene )
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 2300-10073
Opis ogólny
- Przykryj górną tacę buforową arkuszem Benchkote i chroń przed wyciekami buforu i osadami soli.
- Uproszczenie codziennej i cotygodniowej konserwacji zapobiegawczej górnej tacy buforowej systemów ÄKTA Arkusz Benchkote
- Gładki, chłonny papier Whatman szybko wchłania rozlane płyny.
- Laminowana warstwa polietylenowa zapobiega przedostawaniu się cieczy na powierzchnię roboczą.
- Pasuje do górnej tacy buforowej w systemach oczyszczania białek ÄKTA avant, ÄKTA pure i ÄKTA start.
- Oferowane w trzech wygodnych wielkościach opakowań: 10/pk, 25/pk i 50/pk arkuszy.
- Wygodne i łatwe w użyciu.
Arkusze Benchkote są wykonane z chłonnego, nieprzepuszczalnego materiału
zaprojektowanego do ochrony powierzchni laboratoryjnych przed niebezpiecznymi wyciekami. Wysokiej jakości, gładki i chłonny papier 1731 szybko wchłania rozlane płyny, a laminowana warstwa polietylenu zapobiega przedostawaniu się ich na powierzchnię roboczą.
Cechy i korzyści
- Przykryj górną tacę buforową arkuszem Benchkote i chroń przed wyciekami buforu i osadami soli.
- Uproszczenie codziennej i cotygodniowej konserwacji zapobiegawczej górnej tacy buforowej systemów ÄKTA
- Gładki, chłonny papier Whatman szybko wchłania wycieki.
- Laminowana warstwa polietylenowa zapobiega przedostawaniu się wycieków na powierzchnię roboczą.
- Pasuje do górnej tacy buforowej w systemach oczyszczania białek ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure i ÄKTA start.
- Oferowane w trzech wygodnych wielkościach opakowań: 10/pk, 25/pk i 50/pk arkuszy.
- Wygodne i łatwe w użyciu.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)