WHA2200240
Whatman® 1PS phase separator filter papers
circles, diam. 240 mm, pack of 100
Synonim(y):
bibuły filtracyjne do separacji, bibuły filtracyjne do separacji faz
Wybierz wielkość
833,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
833,00 zł
Polecane produkty
Materiały
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 2200-240
Whatman Article No. 28418828 (US reference)
Średnica
240 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hydrofobowy papier do ekstrakcji rozpuszczalników
Ekstrakcja rozpuszczalników może być czasochłonna i niechlujna, gdy wymagane są liczne separacje. Separator faz Whatman 1PS firmy Cytiva jest impregnowany stabilizowanym silikonem, tworząc hydrofobową bibułę filtracyjną, która może zastąpić lejek separacyjny w niektórych zastosowaniach.
Szybka ekstrakcja rozpuszczalnikiem
Zmieszane fazy są wlewane bezpośrednio do filtra Whatman 1PS Phase Separator. Faza rozpuszczalnika przepływa przez bibułę szybko i czysto, automatycznie zatrzymując się po zakończeniu procesu; cała faza wodna zostaje zatrzymana. Krople są automatycznie oddzielane w ciągu kilku sekund.
Cechy i korzyści
- Impregnowany stabilizowanym silikonem w celu stworzenia filtra hydrofobowego
- Możliwość równoległego przetwarzania wielu separacji
- Nie wymaga specjalnego szkolenia
- W niektórych zastosowaniach może zastąpić lejek separacyjny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)