Kluczowe dokumenty
WHA20010100
Whatman® Anotop® IC and LC syringe filter
Anotop 10 LC Syringe Filter, pore size 0.2 μm, polypropylene housing, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Z759686, syringe filter, syringe filters
Wybierz wielkość
1 PKG
4820,00 zł
4820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
4820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
4820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
alumina based membrane (Anopore)
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 2001-0100
Whatman Article No. 28418654 (US reference)
Średnica
10 mm
pojemność
20 μL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
Luer (lock)
Opis ogólny
Whatman Anotop IC and LC syringe filters are specifically designed for the preparation of samples for subsequent ion chromatography and HPLC analysis. These devices ensure very low levels of anion leaching for ion chromatography testing.
Applications: Ion chromatography sample preparation, HPLC sample preparation
Features and Benefits
  • 10 mm diameter syringe filters
  • 25 mm diameter syringe filters
  • Each batch certified for IC
  • Enhanced consistency of analytical results
  • Extended column life
  • Certified and guaranteed low levels of anion leaching for improved results
Cechy i korzyści
  • Filtr strzykawkowy usuwa cząstki stałe, które mogą powodować uszkodzenia, wydłużając żywotność kolumny.
  • Niski poziom absorbujących promieniowanie UV substancji ekstrahowalnych dla spójnego przygotowania próbek HPLC
  • Nieorganiczna membrana aluminiowa Anopore filtruje szeroki zakres rozpuszczalników
  • Wysoka precyzja wielkości porów dzięki kapilarnej strukturze porów
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)