Kluczowe dokumenty
WHA1960002
Whatman® glass microfiber membrane holder
Glass Reservoir, volume 25 mL, diam. 25 mm
Synonim(y):
filtracja membranowa
Wybierz wielkość
1 PKG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Glass Reservoir
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 1960-002
Whatman Article No. 28418637 (US reference)
Średnica
25 mm
pojemność
25 mL
25 mL
Opis ogólny
Whatman offers a choice of holders for use with membrane filters.
Vacuum type glass holders
Produced from borosilicate glass and available with a choice of support screen. Suitable for aqueous and organic solvent filtration. The funnel seal ensures that the sample does not bypass the membrane and that particulates are retained on the surface of the membrane.
The sintered glass support is recommended for filtration and biological analysis. The 304 stainless steel support screen is suitable for use with proteinaceous solutions.
Polyester drain discs
For use with membrane hardware where extra support is needed for improved flow rate and throughput. The polyester drain disc is binder free and has a thickness of 100 μm. It provides a flat surface to eliminate filter tearing or rupturing. It is also used as a separator between membrane layers in serial stack filtration applications. This chemically inert support disc is available in a variety of diameters for use in a range of devices.
Applications
  • General laboratory microfiltration
  • Quality control and sterility testing
  • Removal of particulates from HPLC solvents
  • Tissue culture media filtration
Cechy i korzyści
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego i dostępne z różnymi rodzajami sit.
  • Odpowiednie do filtracji rozpuszczalników wodnych i organicznych.
  • Uszczelnienie lejka zapewnia, że próbka nie ominie membrany, a cząstki stałe zostaną zatrzymane na jej powierzchni.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)