WHA1852042
Whatman® quartz QM-B filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 42.5 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z694851
Wybierz wielkość
1020,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1020,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Filtr kwarcowy Whatman®, klasa QM-B, 42 mm,
Materiały
circles
quartz membrane
Właściwości
binder: no
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman Article No. 28418563 (US reference)
Średnica
42.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Filtry QM-B są podobne do standardowych filtrów z włókna kwarcowego QM-A firmy Cytiva, które są częściej zalecane do zastosowań związanych z badaniem powietrza. Dla porównania, QM-B jest około dwa razy cięższy, dwa razy grubszy i oferuje wolniejsze prędkości przepływu.
Cechy i korzyści
- QM-B może być stosowany w aplikacjach monitorowania powietrza wymagających zwiększonej wytrzymałości lub trwałości.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)