Kluczowe dokumenty
WHA1851110
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 110 mm diam
Synonim(y):
Filtry z włókna kwarcowego
Wybierz wielkość
1 PKG
3000,00 zł
3000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3000,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
3000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Whatman® QM-A quartz filters, Circles, 110 mm 100/pk
Materiały
circles
quartz membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1851-110
Whatman Article No. 28418550 (US reference)
Średnica
110 mm
wielkość porów
2.2 μm
przydatność
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Opis ogólny
Cytiva′s high-purity quartz microfiber filters are used in many air sampling filter applications, including sampling of acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Filters are suitable for PM-10 sampling and analysis. Because of the low level of alkaline earth metals, "artifact" products of sulfates and nitrates (from SO₂ and NO₂) are virtually eliminated. High-purity quartz microfiber filters are therefore applicable for particulate monitoring and heavy metal analysis. QM-A quartz microfiber filters from Cytiva come in a wide range of circle diameters, as well as 25-piece sheets. QM-A sheets (1851-8866) are sequentially numbered according to U.S. Environmental Protection Agency (EPA) standards and are suitable for most applications.
  • Grade: QM-A
  • Description: Quartz
  • Particle Retention in Liquid (μm): 2.2
  • Air Flow (s/100 mL/in²): 6.4
  • Typical Thickness (μm): 450
  • Basis Weight (g/m²): 85
Cechy i korzyści
  • Odporność na temperaturę do 800°C
  • Bez spoiwa
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)