WHA1822150
Whatman® glass microfiber grade GF/C filter discs 1.2 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 150 mm diam
Synonim(y):
Z242454, glass fiber filters, glass microfiber filters
Wybierz wielkość
2090,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2090,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters, binder free, Grade GF/C, Grade GF/C circles, 150 mm, 100/pk
Materiały
borosilicate glass
circles
opis
GF/C grade: medium to fast, high loading
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1822-150
Whatman Article No. 28418389 (US reference)
Średnica
150 mm
grubość
0.26 mm
wielkość porów
1.2 μm
przydatność
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Opis ogólny
Cytiva’ Whatman Filter Paper grade GF/C glass filters offer fine particle retention, good flow rate and loading capacity. GF/C filter papers support total suspended solids analysis.
Cechy i korzyści
- Szeroko stosowany jako filtr całkowitej zawiesiny ciał stałych do zastosowań testujących zarówno wodę pitną, jak i ścieki.
- Szeroko stosowany jako filtr całkowitej zawiesiny ciał stałych do zastosowań testujących zarówno wodę pitną, jak i ścieki.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)