Kluczowe dokumenty
WHA1542150
Whatman® quantitative filter paper, hardened ashless, Grade 542
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Z241490, filter paper, paper filter
Wybierz wielkość
100 EA
422,00 zł
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
422,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1542-150
Whatman Article No. 28418252 (US reference)
Parametry
2510 sec/100 mL speed (Herzberg)
6 psi wet burst
Średnica
150 mm
grubość
150 μm
popiół
≤0.006%
wielkość porów
2.7 μm (Particle retention)
gramatura
93 g/m2
Opis ogólny
These are the supreme hardened ashless quantitative filter papers featuring high wet strength and chemical resistance. These papers are acid hardened, which reduces ash to an extremely low level. Their tough surfaces make them suitable for a wide range of critical analytical filtration operations. Each grade offers a convenient combination of filtration speed and particle retention.
Grade 542: 2.7 μm (slow filter paper)
High retention of fine particles under demanding conditions. Slow flow rate. Very hard and strong with excellent chemical resistance. Often used in gravimetric metal determinations.
Cechy i korzyści
  • High wet-strength
  • Acid-hardened for resistance to strong acid and alkali solutions
  • Nominal particle retention rating of 2.7 µm
  • Herzberg filtration speed of 2510 s
  • Extremely low ash content (0.006% ash maximum)
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)