WHA1541320
Whatman® quantitative filter paper, hardened ashless, Grade 541
circles, diam. 320 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z752819
About This Item
Polecane produkty
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1541-320
Whatman Article No. 28418243 (US reference)
Parametry
34 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
Średnica
320 mm
grubość
155 μm
popiół
≤0.006%
wielkość porów
22 μm (Particle retention)
gramatura
82 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wraz z szybką bibułą filtracyjną klasy 541, utwardzana, bezpopiołowa gama produktów firmy Cytiva obejmuje bibułę ogólnego zastosowania klasy 540 i 542 do zatrzymywania drobnych cząstek. Wszystkie trzy gatunki bibuły są odpowiednie do stosowania w analizie grawimetrycznej z silnymi kwasami i próbkami alkalicznymi.
Zastosowanie
- Zastosowanie jako filtr do żywności dla zwierząt do określania zawartości błonnika
- Oznaczanie zawartości żelatyny w mleku i śmietanie
- Ilościowe oznaczanie chlorków w cemencie, a także chlorków i fosforu w węglu i koksie
Cechy i korzyści
- Wysoka wytrzymałość na mokro
- Wysoka odporność chemiczna na zawiesiny silnych kwasów i zasad
- Zatrzymywanie galaretowatego osadu
- Nominalna retencja cząstek na poziomie 22 µm
- Szybki przepływ (prędkość filtracji Herzberga 34 s)
- Maksymalne stężenie popiołu 0,006%
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)