Kluczowe dokumenty
WHA1452240
Whatman® quantitative filter paper, hardened low-ash, Grade 52
circles, diam. 240 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z752762
Wybierz wielkość
1 PKG
740,00 zł
740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1452-240
Whatman Article No. 28418105 (US reference)
Parametry
235 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
Średnica
240 mm
grubość
175 μm
popiół
≤0.015%
wielkość porów
7 μm (Particle retention)
gramatura
101 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The maximum ash content of these filter paper grades is intermediate between ashless and qualitative grades. They are particularly suitable for Büchner filtrations where it is desirable to recover the precipitate from the filter surface after filtration. Other characteristics include high wet strength and chemical resistance which are similar to the acid hardened ashless filter papers.
Grade 52: 7 μm (medium filter paper)
The general purpose hardened filter paper with medium retention and flow rate. Very hard surface.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowane z wysokiej jakości lintersu bawełnianego i poddane obróbce w celu usunięcia metali śladowych.
  • Wysoka wytrzymałość na mokro i odporność chemiczna
  • Nominalna retencja cząstek 7 µm
  • Średnie natężenie przepływu (prędkość filtracji Herzberga 235 s)
  • Wysoka czystość (maksymalnie 0,015% popiołu)
  • Kompatybilność z lejkami Hirscha lub Büchnera
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)