Kluczowe dokumenty
WHA1444185
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 44
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z241210, paper filter
Wybierz wielkość
1 PKG
498,00 zł
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
498,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1444-185
Whatman Article No. 28418068 (US reference)
Parametry
0.29 psi wet burst
995 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
185 mm
grubość
180 μm
popiół
≤0.007%
wielkość porów
3 μm (Particle retention)
gramatura
80 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Whatman quantitative filters are designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis. They are available in three formats designed to meet your specific needs.
Ashless
: 0.007% ash maximum for Grades 40 to 44 and a maximum of 0.01% for the 589 Grades - very pure filters suitable for a wide range of critical analytical filtration procedures.
Hardened low ash
: 0.015% ash maximum - treated with a strong acid to remove trace metals and produce high wet strength and chemical resistance. These filters are particularly suitable for Büchner filtration where the tough smooth surface of the filter makes it easy to recover precipitates.
Hardened ashless:
0.006% ash maximum - acid hardened to give high wet strength and chemical resistance with extremely low ash content. The tough surface makes these filters suitable for a wide range of critical filtration procedures.
Grade 44: 3 μm (slow to medium filter paper)
Thin version of Grade 42 retaining very fine particles but with lower ash weight per sample and almost twice the flow rate of Grade 42.
Cechy i korzyści
  • Dokładne pomiary suchej masy bez popiołu
  • Drobna nominalna retencja cząstek na poziomie 3 µm
  • Prędkość filtracji (Herzberg 995 s)
  • Typowa grubość 180 µm
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)