Kluczowe dokumenty
WHA1440329
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
circles, diam. 30 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z752630
Wybierz wielkość
1 PKG
102,00 zł
102,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
102,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
102,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1440-329
Whatman Article No. 28417999 (US reference)
Parametry
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
30 mm
grubość
210 μm
popiół
≤0.007%
wielkość porów
8 μm (Particle retention)
gramatura
95 g/m2
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
  • Filtry o wysokiej czystości zawierają maksymalnie 0,007% popiołu
  • Średnia nominalna retencja cząstek 8 µm
  • Średnia prędkość filtracji (Herzberg 340 s)
  • Szczególnie przydatne do analizy grawimetrycznej
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)