WHA1440240
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
circles, diam. 240 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z241334, filter papers, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1440-240
Whatman Article No. 28417997 (US reference)
Parametry
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
240 mm
grubość
210 μm
popiół
≤0.007%
wielkość porów
8 μm (Particle retention)
gramatura
95 g/m2
Cechy i korzyści
- Filtry o wysokiej czystości zawierają maksymalnie 0,007% popiołu
- Średnia nominalna retencja cząstek 8 µm
- Średnia prędkość filtracji (Herzberg 340 s)
- Szczególnie przydatne do analizy grawimetrycznej
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)