Kluczowe dokumenty
WHA1204240
Whatman® Prepleated Qualitative Filter Paper, Grade 4V
circles, diam. 24 cm, pack of 100
Wybierz wielkość
100 EA
421,00 zł
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
421,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose
circles
Właściwości
Grade 4V
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1204-240
Parametry
37s/100mL speed (Herzberg)
Średnica
24 cm
grubość
205 μm
popiół
0.06%
wielkość porów
25 μm retention
gramatura
96 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wstępnie przygotowana bibuła filtracyjna szeroko stosowana do filtracji ogólnego przeznaczenia. Charakteryzuje się doskonałą retencją cząstek oraz dobrą szybkością filtracji i wydajnością.
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Filtrowanie wstępne nie wpływa znacząco na żadne z danych technicznych, a te same dane mogą być używane dla płaskich okręgów.
  • Oszczędzające czas jakościowe filtry Whatman są oferowane w tej wygodnej formie, która zapewnia znaczne korzyści w porównaniu z płaskimi kółkami.
Klasa 4V: 25 um
Dostępne również w formie płaskiej jako klasa 4.
Cechy i korzyści
  • Bardzo szybkie tempo przepływu
  • Zatrzymywanie gruboziarnistych i galaretowatych osadów
  • Nominalna retencja cząstek na poziomie 20-25 µm
  • Duża prędkość filtracji (Herzberg 37 s)
  • Karbowany (wstępnie karbowany) dla kompatybilności ze stożkowymi lejkami filtracyjnymi bez potrzeby dalszego składania
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)