WHA1202150
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 2V
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z240311, filter paper, paper filter
Wybierz wielkość
261,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
261,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1202-150
Whatman Article No. 28417910 (US reference)
Parametry
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
150 mm
grubość
190 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
8 μm (Particle retention)
gramatura
97 g/m2
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Średni przepływ i nominalna retencja cząstek na poziomie 8 µm
- Prędkość filtracji Herzberga 240 s
- Karbowany (wstępnie karbowany) dla łatwego użycia ze stożkowymi lejkami filtracyjnymi
- Może być stosowany do analizy gleby lub ogólnej filtracji
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)