Kluczowe dokumenty
WHA111164
Whatman® polyethersulfone filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
Z748692
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, polyethersulfone, diam. 47 mm, pore size 0.8 μm
Materiały
polyethersulfone
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pk of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 111164
Whatman Article No. 28417655 (US reference)
Średnica
47 mm
wielkość porów
0.8 μm
Opis ogólny
Filtry membranowe Whatman z polieterosulfonu (PES) z działu Life Sciences firmy Cytiva są hydrofilowe i stabilne w zasadowym pH, dzięki czemu nadają się do próbek biologicznych i zastosowań wodnych.
Zastosowanie
  • Mikroskopia epifluorescencyjna
  • Analiza środowiskowa
  • Biologia komórkiTestowanie EPA
  • Testowanie paliwa
  • Testy biologiczne
  • Parazytologia
  • Analiza powietrza
  • Mikrobiologia wody
Cechy i korzyści
  • Niskie wiązanie białka minimalizuje niespecyficzną adsorpcję białka
  • Hydrofilowa membrana odpowiednia do zastosowań wodnych, szczególnie w zasadowym pH
  • Gładka powierzchnia ułatwiająca oznaczanie mikroorganizmów
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)