Kluczowe dokumenty
WHA10463050
Whatman® Spartan® syringe filters
Spartan 30mm syringe filter, regenerated cellulose, 0.45 μm, 100/pk
Synonim(y):
Z698709, disposable syringe filters
Wybierz wielkość
100 EA
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10463050
Whatman Article No. 28415800 (US reference)
Średnica
30 mm
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
outlet Standard male Luer
Opis ogólny
Whatman® Spartan® to oparte na włóknach celulozowych hydrofilowe filtry membranowe o niskim poziomie wiązania białek, które zapewniają powtarzalną filtrację podczas przygotowywania i analizy próbek do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC).
Zastosowanie
Whatman®Spartan® mogą być używane jako filtry strzykawkowe:
  • jako filtry strzykawkowe do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
  • w ultrafiltracji próbek białek, analizie ultrafioletowo-widocznej (UV/VIS) i kapilarnej elektroforezie żelowej
  • w zastosowaniach wymagających hydrofilowej membrany o niskim wiązaniu białek w poliwęglanowej obudowie filtra i odporności chemicznej
Cechy i korzyści
  • Zapewnia powtarzalne wyniki dzięki udokumentowanej spójności i jakości między partiami.
  • Wysoka odporność chemiczna na powszechnie stosowane rozpuszczalniki wodne, organiczne i do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
  • Możliwość recyklingu dzięki opcji mini-końcówki i niskiej objętości martwej
  • Woda, metanol i acetonitryl zostały przetestowane i certyfikowane pod kątem braku substancji pochłaniających promieniowanie ultrafioletowe (UV).
Przydatność
Nadaje się do roztworów organicznych i wodnych w HPLC.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Spartan is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)