WHA10462270
Whatman® Celtron 30/0.45
CN-GF51 Filter
Synonim(y):
Z698563
About This Item
Materiały
cellulose acetate membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
Właściwości
CN-GF51 Filter
glass fiber prefilter
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10462270
Whatman Article No. 28415749 (US reference)
Średnica
30 mm
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
Celtron 30, with CA or CN
Applications: Filtration of sera, pus, biological and other difficult-to-filter aqueous solutions
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)