Kluczowe dokumenty
WHA10442100
Whatman® glass vacuum filtration device
GV 050/1, sieve filter, rubber stopper connection, 1/pk
Synonim(y):
system filtracji próżniowej, szklana jednostka filtracji próżniowej
Wybierz wielkość
1 PKG
2790,00 zł
2790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
2790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass funnel(s) (funnel)
borosilicate glass housing
stainless steel clamp(s) (clamp)
Właściwości
glass vacuum filter holder, 47/50mm support screen
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 10442100
Whatman Article No. 28415561 (US reference)
pojemność lejka
250 mL
przydatność
suitable for (filtration and biological analysis; the 304 stainless steel support screen is suitable for use with proteinaceous solutions)
Opis ogólny
1731 Szklane pojemniki próżniowe
Wykonane ze szkła borokrzemianowego i dostępne z różnymi rodzajami sit. Odpowiednie do filtracji rozpuszczalników wodnych i organicznych. Uszczelnienie lejka zapewnia, że próbka nie ominie membrany, a cząstki stałe zostaną zatrzymane na jej powierzchni.
Sito ze szkła spiekanego jest zalecane do filtracji i analiz biologicznych. Sito nośne ze stali nierdzewnej 304 nadaje się do stosowania z roztworami białkowymi.
Cechy i korzyści
  • Odporny chemicznie na większość roztworów wodnych i organicznych.
  • Odporny na kwasy i roztwory żrące.
  • Można sterylizować w autoklawie i na sucho w temperaturze do 18NA°C.
  • Może być używany w temperaturze do 200°C.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)