Kluczowe dokumenty
WHA10440000
Whatman® stainless steel vacuum filtration device
MV050/0 Vacuum filtration apparatus, filter volume 500 mL × 47/50 mm, pack of 1
Synonim(y):
system filtracji próżniowej
Wybierz wielkość
1 PKG
6020,00 zł
6020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
6020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
6020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel housing
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 10440000
Whatman Article No. 28415524 (US reference)
Głębokość
40 mm , Prefilter
filtr rozmiar × powierzchnia
47/50 mm × 12.5 cm2
pojemność filtra
500 mL × 47/50 mm
Opis ogólny
Wszystkie urządzenia do filtracji próżniowej serii MV są wykonane ze stali nierdzewnej, która jest szczególnie odpowiednia do zastosowań mikrobiologicznych. System może być używany w temperaturze do 200C, jest autoklawowalny i może być sterylizowany na sucho w temperaturze do 180C.
Zastosowania
  • Mikrobiologia (np. wykrywanie Escherichia coli), biochemia, hydrobiologia
  • Napoje (np. zimny osad w piwie), żywność (np. lody), farmaceutyki, kosmetyki, woda, ścieki
  • Analiza pozostałości, analiza osadów, testy zanieczyszczenia
Cechy i korzyści
  • System może być używany w temperaturze do 200°C, jest autoklawowalny i może być sterylizowany na sucho w temperaturze do 180°C
  • Zastosowania obejmują: mikrobiologię (np. wykrywanie Escherichia coli), biochemię, hydrobiologię. - żywność i napoje (np. zimny osad w piwie; lody), farmaceutyki, kosmetyki, ścieki wodne. - Analiza pozostałości, analiza osadu, testy zanieczyszczenia.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)