WHA10410014
Whatman® regenerated cellulose RC60 filter discs 1 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Synonim(y):
membrana filtrująca
Wybierz wielkość
1650,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1650,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® regenerated cellulose membrane filters, RC60 Membrane Circles, diam. 50 mm, pore size 1 μm
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10410014
Whatman Article No. 28415270 (US reference)
Średnica
50 mm
wielkość porów
1 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wszechstronne filtry strzykawkowe zregenerowanej celulozy
Filtry strzykawkowe wymagają wysokiej jakości mikroporowatych filtrów membranowych, które w minimalnym stopniu wpływają na analizę próbek z zanieczyszczeniami ekstrahowalnymi. Filtry membranowe z regenerowanej celulozy firmy Cytiva charakteryzują się szeroką kompatybilnością z rozpuszczalnikami i zapewniają bardzo niski poziom ekstrakcji w szerokiej gamie rozpuszczalników do próbek. Dzięki temu są odpowiednie do przygotowywania próbek w wielu zastosowaniach oraz jako samodzielne lub strzykawkowe membrany filtracyjne.
Cechy i korzyści
- Spontaniczne zwilżanie z bardzo dobrą wytrzymałością na zwilżanie
- Odporność chemiczna odpowiednia dla szerokiego zakresu mediów wodnych i organicznych
- Stabilność mechaniczna z niskim poziomem wiązania białek
- Niski poziom ekstrakcji minimalizujący zanieczyszczenie próbki
- Może być sterylizowany wszystkimi popularnymi metodami
Inne uwagi
Informacje prawne
Sprzedawane na licencji DE10102744 i ich zagraniczne odpowiedniki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)