WHA10401506
Whatman® mixed cellulose ester ME 26 filter discs 0.6 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 100 EA, 100 ea, 25 mm diam
Synonim(y):
filtr millipore
Wybierz wielkość
606,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
606,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, ME26, diam. 25 mm, pore size 0.6 μm
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10401506
Whatman Article No. 28415023 (US reference)
Średnica
25 mm
wielkość porów
0.6 μm
Cechy i korzyści
- Dostępne opcje sterylne do zastosowań krytycznych.
- Doskonały kontrast ułatwiający wykrywanie cząstek.
- Siatki są nietoksyczne i nie hamują rozwoju bakterii, zapewniając integralność próbki.
- Czarne membrany gładkie i czarne z siatką zawierają mieszankę azotanu celulozy i octanu celulozy.
- Membrana oferuje wysoki stopień wewnętrznej powierzchni dla większej adsorpcji produktu.
- Większa pojemność na zanieczyszczenia.
- Biologicznie obojętne z dobrą stabilnością termiczną.
- Brak środków powierzchniowo czynnych zanieczyszczających próbki.
- Jednolita mikroporowata struktura membrany zapewnia wysokie natężenie przepływu.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)