WHA10400821
Whatman® mixed cellulose ester ME 28 filter discs 1.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 50 EA, 50 ea, 100 mm diam
Synonim(y):
Z750190
Wybierz wielkość
2720,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2720,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, ME28, diam. 100 mm, pore size 1.2 μm
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pk of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 10400821
Whatman Article No. 28414948 (US reference)
Średnica
100 mm
wielkość porów
1.2 μm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Dostępne opcje sterylne do zastosowań krytycznych.
- Doskonały kontrast ułatwiający wykrywanie cząstek.
- Siatki są nietoksyczne i nie hamują rozwoju bakterii, zapewniając integralność próbki.
- Czarne membrany gładkie i czarne z siatką zawierają mieszankę azotanu celulozy i octanu celulozy.
- Membrana oferuje wysoki stopień wewnętrznej powierzchni dla większej adsorpcji produktu.
- Większa pojemność na zanieczyszczenia.
- Biologicznie obojętne z dobrą stabilnością termiczną.
- Brak środków powierzchniowo czynnych zanieczyszczających próbki.
- Jednolita mikroporowata struktura membrany zapewnia wysokie natężenie przepływu.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)