Kluczowe dokumenty
WHA10400712
Whatman® mixed cellulose ester ME 29 filter discs 3 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
filtr millipore
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, ME29, diam. 47 mm, pore size 3 μm
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10400712
Whatman Article No. 28414940 (US reference)
Średnica
47 mm
wielkość porów
3 μm
Cechy i korzyści
  • Dostępne opcje sterylne do zastosowań krytycznych.
  • Doskonały kontrast ułatwiający wykrywanie cząstek.
  • Siatki są nietoksyczne i nie hamują rozwoju bakterii, zapewniając integralność próbki.
  • Czarne membrany gładkie i czarne z siatką zawierają mieszankę azotanu celulozy i octanu celulozy.
  • Membrana oferuje wysoki stopień wewnętrznej powierzchni dla większej adsorpcji produktu.
  • Większa pojemność na zanieczyszczenia.
  • Biologicznie obojętne z dobrą stabilnością termiczną.
  • Brak środków powierzchniowo czynnych zanieczyszczających próbki.
  • Jednolita mikroporowata struktura membrany zapewnia wysokie natężenie przepływu.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)