Kluczowe dokumenty
WHA10347521
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade Shark Skin®, creped
circles, diam. 270 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z696285, filter papers
Wybierz wielkość
1 PKG
273,00 zł
273,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
273,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
273,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose filters (super-refined)
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10347521
Whatman Article No. 28414650 (US reference)
Parametry
77.5 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
270 mm
grubość
170 μm
wielkość porów
8-12 μm (Particle retention)
gramatura
44 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bibuły filtracyjne Whatman Grade Shark Skin (retencja cząstek 8-12 µm) są średnio/wolno filtrującymi bibułami wykonanymi z super rafinowanej celulozy. Są one dostępne w różnych rozmiarach, zarówno w krążkach, jak i arkuszach.
Cechy i korzyści
  • Oczyszczanie olejów jadalnych, napojów i masła kakaowego do zastosowań spożywczych i kosmetycznych. Redukcja zanieczyszczeń obniża ilość reagentów i zwiększa wydajność oleju, co minimalizuje koszty produkcji i pomaga zapewnić zgodność z przepisami.
  • Usuwanie zawieszonych ciał stałych do oczyszczania kąpieli galwanicznych
  • Papier ochronny do pras filtracyjnych
  • Bardzo cienki z wysoką wytrzymałością na mokro: umożliwia obsługę, gdy jest mokry; umożliwia stosowanie pod ciśnieniem; zapewnia trwałość i wsparcie strukturalne w filtracji wodnej
  • Krepowany papier filtracyjny: ma zwiększoną powierzchnię, która skraca czas filtracji i pozwala na większą rozciągliwość i elastyczność
  • Trwały: odporny na słabe kwasy i zasady
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Shark Skin is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)