WHA10342860
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2294
circles, diam. 180 mm , with 33 mm center hole, pack of 100
Synonim(y):
Z749672
Wybierz wielkość
393,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
393,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters (super-refined)
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10342860
Whatman Article No. 28414579 (US reference)
Parametry
27.5 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
180 mm , with 33 mm center hole
grubość
1500 μm
wielkość porów
8-15 μm (Particle retention)
gramatura
556 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Klasa 2294: 8-15 μm
Bardzo gruba karta filtracyjna o wysokiej wytrzymałości na mokro. Oferuje bardzo wysokie natężenie przepływu i zatrzymuje średnie i grube cząstki.
Cechy i korzyści
- Bardzo gruba karta filtracyjna o wysokiej wytrzymałości na mokro.
- Oferuje bardzo wysokie natężenie przepływu i zatrzymuje średnie i grube cząstki.
- Zakres zastosowań obejmuje filtrację napojów i oczyszczanie kąpieli galwanicznych.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)