Kluczowe dokumenty
WHA10340810
Bibuła filtracyjna Whatman®, gatunek 0965
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z749648
Wybierz wielkość
1 PKG
199,00 zł
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
199,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
circles
fibrous filters (viscose)
Właściwości
Grade 0905
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10340810
Whatman Article No. 28414541 (US reference)
Parametry
5000 l/m2s flow rate
Średnica
110 mm
wielkość porów
100 μm (max.)
gramatura
30 g/m2
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
  • Gruboziarnista mata filtracyjna o wysokiej wytrzymałości na mokro
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)