WHA10334500
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 0860 1/2
L × W (100 mm) (300 mm), pack of 500 ea
Wybierz wielkość
498,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
498,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 10334500
Parametry
60 sec/100 mL speed (Herzberg)
dł. × szerokość
(100 mm) (300 mm)
grubość
170 μm
wielkość porów
7-12 μm (Particle retention)
gramatura
75 g/m2
Opis ogólny
- Oszczędność czasu wymaganego do złożenia okręgów w celu dopasowania ich do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
- Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
- Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtracyjna
- Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
- Filtrowanie wstępne nie ma znaczącego wpływu na żadne dane techniczne i te same wartości mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Klasa 0860 ½: 7-12 μm (średnio szybki, gładki papier filtracyjny)
Porównywalny do klasy 0858, ale o gładkiej powierzchni, nieco cieńszy i szybszy.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)