Kluczowe dokumenty
W6918
Potassium palmitate-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonim(y):
Hexadecanoic acid-1-13C potassium salt, Palmitic acid-1-13C potassium salt, Potassium hexadecanoate-1-13C
About This Item
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
Klucz InChI
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)