Merck
W6373
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-1,2,3,4-13C4
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4 potassium salt, Palmitic acid-1,2,3,4-13C4 potassium salt, Potassium hexadecanoate-1,2,3,4-13C4
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
99 atom % 13C
mp
262-263 °C
285 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[K+].CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i13+1,14+1,15+1,16+1;
Klucz InChI
MQOCIYICOGDBSG-OZGJQOAZSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)