Merck
W530179
Sigma-Aldrich
Macadamia oil
Certified organic (NOP)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
pochodzenie biologiczne
Macadamia integrifolia
klasa czystości
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
pochodzenie
Kenya origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468
gęstość
0.840 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
tree nuts
Organoleptyczne
nutty
Informacje prawne
Certified organic by MOSA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)