Merck
W516104
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-5-methylphenol
≥98%
Synonim(y):
6-tert-Butyl-m-cresol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
4.078
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.519 (lit.)
tw
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(c(O)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-9(10(12)7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
Klucz InChI
XOUQAVYLRNOXDO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)