Merck
W515906
Sigma-Aldrich
cis-2-Penten-1-ol
≥96%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥96%
zawiera
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
gęstość
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
ciąg SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
Klucz InChI
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)