Merck
W510866
Sigma-Aldrich
2-Propyl-4-methyl-1,3-dioxolane, mixture of isomers
≥98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
6.095
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
tw
137 °C (lit.)
gęstość
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
ciąg SMILES
CCCC1OCC(C)O1
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-7-8-5-6(2)9-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
WRTYJFJOOTWPJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup