Merck
W510262
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
Numer WE:
Numer MDL:
Numer Flavisa:
2.173
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
99%
Postać
viscous liquid
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
tw
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
164-168 °F/18 mmHg
mp
26 °C (lit.)
Organoleptyczne
vegetable
ciąg SMILES
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
Klucz InChI
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)