Merck
W508772
Sigma-Aldrich
Bis(methylthio)methane
≥99%
Synonim(y):
Dimethylthiomethane, Formaldehyde dimethyl mercaptal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SCH2SCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.23
Beilstein:
1731143
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
12.118
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53 (lit.)
tw
147 °C (lit.)
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSCSC
InChI
1S/C3H8S2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)