Merck
W507903
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
≥97%
Synonim(y):
Sorbic alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Beilstein:
1719722
Numer WE:
Numer MDL:
pochodzenie biologiczne
synthetic
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5 (lit.)
bp
80 °C/12 mmHg (lit.)
mp
28-33 °C (lit.)
gęstość
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5,7H,6H2,1H3/b3-2+,5-4+
Klucz InChI
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Cechy i korzyści
Fresh, green, herbal
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D L Bissett et al.
Photodermatology, photoimmunology & photomedicine, 7(2), 63-67 (1990-04-01)
Albino hairless mice (SkH:HR-1) exposed chronically to suberythemal doses of ultraviolet B (UVB) radiation display visible skin wrinkling and tumors. Topical treatment of mice with solutions of conjugated dienes (2,4-hexadien-1-ol and derivatives of it) prior to each UVB radiation exposure