Merck
W501107
Sigma-Aldrich
Methyl tiglate
≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=C(CH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.624
klasa czystości
Kosher
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
137-138 °C/758 mmHg (lit.)
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)\C(C)=C\C
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)