Merck
W501018
Sigma-Aldrich
Isoamyl tiglate
≥97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
tw
204-205 °C (lit.)
gęstość
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; herbaceous; wine-like
ciąg SMILES
C\C=C(/C)C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C10H18O2/c1-5-9(4)10(11)12-7-6-8(2)3/h5,8H,6-7H2,1-4H3/b9-5+
Klucz InChI
ZARFDQHJMNVNLE-WEVVVXLNSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sapir Penker et al.
Frontiers in systems neuroscience, 14, 604718-604718 (2020-12-18)
Coding of odorous stimuli has been mostly studied using single isolated stimuli. However, a single sniff of air in a natural environment is likely to introduce airborne chemicals emitted by multiple objects into the nose. The olfactory system is therefore