Merck
W500607
Sigma-Aldrich
Citronellyl tiglate, mixture of isomers
≥96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.37
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.340
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥96%
może zawierać
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
144-145 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; rose
ciąg SMILES
CCC(=C)C(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C.C\C=C(/C)C(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/2C15H26O2/c2*1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3;8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3/b14-6+;
Klucz InChI
WWYVFYUOASWQQR-JSSTZBRYSA-N
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)