Merck
W481911
Sigma-Aldrich
meso-Erythritol
≥99%, FG
Synonim(y):
1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
Numer FEMA:
4819
Beilstein:
1719753
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Numer E:
E 968
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥99%
bp
329-331 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Klucz InChI
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Działania biochem./fizjol.
Allelic variation of the Tas1r3 gene affects behavioral taste responses to this sugar alcohol, suggesting that it is a T1R3 receptor ligand.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)